Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kolbe på dias
Artikelnummer. 16230651
Skift visning
Materiale:
Glas
Polystyren
Oversigt:
Flaskette
SlideFlask
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 5
Pakke med 50
Pakke med 96
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Oversigt Pakningsstørrelse
16230651 Glas Flaskette -
10439672 Polystyren SlideFlask Pakke med 50
11381795 Polystyren SlideFlask Pakke med 5
16220651 Polystyren SlideFlask Pakke med 50
11317774 Glas Flaskette Pakke med 96
12892784 Glas Flaskette Pakke med 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16230651 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 177453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2250.00 DKK
    1884.51 DKK / Pakke med 16
    Spare 365.49 DKK
    16% Slukket
På lager
Dyrk cellekulturer direkte på objektglas med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide, ideel til enkeltcelle autoradiografi og immunfluorescens.
Dyrk celler direkte på objektglas med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide, ideel til enkeltcellet autoradiografi og enkeltcellet immunfluorescens.
SlideFlask Chamber (vist med sort hætte på billedet)
  • Anvender vævskulturbehandlet polystyrenobjektglas fastgjort til 18x 50 mm kolbestruktur via ultralydssvejsning, —der muliggør langvarig, lækagefri inkubation
  • Den øvre kolbestruktur snapper let væk efter —kulturfrigørende objektglas til mikroskopisk undersøgelse
  • Nunclon Delta certificeret
  • Tilgængeligt dækglas (171862)
De Flaskette Kammer (vist med hvid hætte)
  • Glasglas med silikonepakning og 20x 50 mm øvre kolbestruktur
  • Kan forsegles for at udelukke luft, —der er nyttig ved indlejring af celler i harpiks til elektronmikroskopi
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Wells 1
Farve Klar
Kulturområde 10.0 cm2
Oversigt Flaskette
Overfladebehandling Celledyrkning
Materiale Glas
Volumen (metrisk) Virker 2,5 til 5,0 ml
Inkluderer With white solid cap, non-vented
nr. pr. pakke 16
Sterilitet Steril
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.