Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammeret dækglas
Artikelnummer. 16270671
Skift visning
Wells:
1
2
4
8
Materiale:
Borosilicate Glass (1.0)
Oversigt:
1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well
2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 96
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Materiale Oversigt Pakningsstørrelse
16270671 8 Borosilicate Glass (1.0) 8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells -
10058990 1 Borosilicate Glass (1.0) 1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well Pakke med 16
16210671 1 Borosilicate Glass (1.0) 1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well -
10068990 2 Borosilicate Glass (1.0) 2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells Pakke med 16
11387714 2 Borosilicate Glass (1.0) 2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells Pakke med 96
16230671 2 Borosilicate Glass (1.0) 2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells -
16250671 4 Borosilicate Glass (1.0) 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells -
10778091 4 Borosilicate Glass (1.0) 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells Pakke med 16
11307724 4 Borosilicate Glass (1.0) 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells Pakke med 96
11327724 8 Borosilicate Glass (1.0) 8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16270671 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 155411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 DKK
    1778.81 DKK / Pakke med 16
    Spare 331.19 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Udfør højforstørrelsesmikroskopi og konfokal billedanalyse med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammeret dækglas.
Dyrk, farve og se levende celler på en enkelt enhed. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chambered Coverglass med en nr. 1 borosilikatglasbund tilbyder de optiske egenskaber, der kræves til høj forstørrelse og konfokal billedanalyse. Tilgængelig i 1-, 2-, 4- og 8-brønds formater. Den øvre kammerstruktur kan ikke fjernes fra dækglasset.
  • Chambered Coverglass is perfect for confocal image analysis
  • Optimal for high power inverted microscope viewing
  • Non-removable polystyrene media chambers secured to a 1.0 Borosilicate chambered coverglass
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Wells 8
Kulturområde 0.8 cm2
Låg materiale Polystyren
Oversigt 8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Overfladebehandling Celledyrkning
Materiale Borosilicate Glass (1.0)
Volumen (metrisk) Virker 0.2 to 0.4 mL
Tykkelse (metrisk) 0.13 to 0.17 mm
Inkluderer Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations
nr. pr. pakke 16
Dimensioner (LxB) 57 x 25 mm
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Klar
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.