Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammeret dækglas
Artikelnummer. 10058990
Wells:
1
2
4
8
Materiale:
Borosilicate Glass (1.0)
Oversigt:
1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well
2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 96
Artikelnummer. 10058990
Brand: Thermo Scientific™ 155361
Udfør højforstørrelsesmikroskopi og konfokal billedanalyse med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammeret dækglas.
Dyrk, farve og se levende celler på en enkelt enhed. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chambered Coverglass med en nr. 1 borosilikatglasbund tilbyder de optiske egenskaber, der kræves til høj forstørrelse og konfokal billedanalyse. Tilgængelig i 1-, 2-, 4- og 8-brønds formater. Den øvre kammerstruktur kan ikke fjernes fra dækglasset.
  • Chambered Coverglass is perfect for confocal image analysis
  • Optimal for high power inverted microscope viewing
  • Non-removable polystyrene media chambers secured to a 1.0 Borosilicate chambered coverglass
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Wells 1
Kulturområde 9.4 cm2
Låg materiale Polystyren
Oversigt 1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well
Overfladebehandling Celledyrkning
Materiale Borosilicate Glass (1.0)
Volumen (metrisk) Virker 2.5 to 4.5 mL
Tykkelse (metrisk) 0.13 to 0.17 mm
Inkluderer Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations
nr. pr. pakke 16
Dimensioner (LxB) 57 x 25 mm
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Klar
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.