Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System
Beskrivelse
Dyrk, farve og undersøg celler direkte på Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™ , som består af et polystyrenmediekammer fastgjort til et mikroskopisk objektglas. Objektglasoverfladen er specielt behandlet til adhærent cellekultur. Vælg enten specialvasket Soda Lime Glass-glas eller cellefastgørelse optimeret Permanox Plast rutsjebane. Mediekammeret kan nemt fjernes uden brug af værktøj.
- Broad range of formats and well number to meet application needs
- Available with a Permanox solvent-resistant plastic slide for adherent cell culture
- Writing surface provides easy identification of samples
- Save time and reagents by growing cells directly on microscope slide
- In 1, 2, 4, 8 and 16 well configurations; all measure 25 × 75mm
- Medical-grade silicone sealing gasket can be removed for cover slipping
- No cell transfer needed prior to visualization/staining
- Useful for viral and mycoplasma testing, chromosome studies, toxicity tests and immunocytology
- Suitable for use with fluorescent labels
- Sterile
Tekniske data
Tekniske data
| Wells | 4 |
| Kulturområde | 1.8 cm2 |
| Låg materiale | Polystyren |
| Oversigt | 4-well Chamber Slide w/ removable wells |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Volumen (metrisk) Virker | 0.5 to 0.9 mL |
| Inkluderer | Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations |
| nr. pr. pakke | 16 |
| Dimensioner (LxB) | 75 x 25 mm |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.