Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System
Artikelnummer. 11307774
Wells:
1
2
4
8
16
Materiale:
Permanox Plastic
Sodavand Lime glas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 96
Artikelnummer. 11307774
Brand: Thermo Scientific™ 177445
Dyrk forankringsafhængige celler lige på objektglasset ved hjælp af det unikke aftagelige kammer i Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System.
Dyrk, farve og undersøg celler direkte på Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™ , som består af et polystyrenmediekammer fastgjort til et mikroskopisk objektglas. Objektglasoverfladen er specielt behandlet til adhærent cellekultur. Vælg enten specialvasket Soda Lime Glass-glas eller cellefastgørelse optimeret Permanox Plast rutsjebane. Mediekammeret kan nemt fjernes uden brug af værktøj.
  • Broad range of formats and well number to meet application needs
  • Available with a Permanox solvent-resistant plastic slide for adherent cell culture
  • Writing surface provides easy identification of samples
  • Save time and reagents by growing cells directly on microscope slide
  • In 1, 2, 4, 8 and 16 well configurations; all measure 25 × 75mm
  • Medical-grade silicone sealing gasket can be removed for cover slipping
  • No cell transfer needed prior to visualization/staining
  • Useful for viral and mycoplasma testing, chromosome studies, toxicity tests and immunocytology
  • Suitable for use with fluorescent labels
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Wells 8
Kulturområde 0.8 cm2
Låg materiale Polystyren
Oversigt 8-well Chamber Slide w/ removable wells
Overfladebehandling Nunklon Delta
Materiale Permanox Plastic
Volumen (metrisk) Virker 0.2 to 0.4 mL
Inkluderer Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations
nr. pr. pakke 16
Dimensioner (LxB) 75 x 25 mm
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Klar
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.