Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System
Artikelnummer. 10098850
Skift visning
Wells:
1
2
4
8
16
Materiale:
Permanox Plastic
Sodavand Lime glas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 96
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Materiale Pakningsstørrelse
10098850 8 Permanox Plastic Pakke med 16
10603591 1 Sodavand Lime glas Pakke med 16
11337764 1 Sodavand Lime glas Pakke med 96
16280671 1 Sodavand Lime glas -
11347764 2 Sodavand Lime glas Pakke med 96
10653591 2 Sodavand Lime glas Pakke med 16
16290671 2 Sodavand Lime glas -
16200681 4 Sodavand Lime glas Pakke med 16
10776851 4 Sodavand Lime glas Pakke med 16
11357764 4 Sodavand Lime glas Pakke med 96
10051021 8 Sodavand Lime glas Pakke med 16
16210681 8 Sodavand Lime glas -
11367764 8 Sodavand Lime glas Pakke med 96
11377764 1 Permanox Plastic Pakke med 96
10549891 1 Permanox Plastic Pakke med 16
16220681 1 Permanox Plastic -
10324421 2 Permanox Plastic Pakke med 16
11387764 2 Permanox Plastic Pakke med 96
16230681 2 Permanox Plastic -
16240681 4 Permanox Plastic -
11397764 4 Permanox Plastic Pakke med 96
10304471 4 Permanox Plastic Pakke med 16
16250681 8 Permanox Plastic Pakke med 16
11307774 8 Permanox Plastic Pakke med 96
11327774 16 Sodavand Lime glas Pakke med 96
10507401 16 Sodavand Lime glas Pakke med 16
16260681 16 Sodavand Lime glas -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 10098850 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 177445
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Dyrk forankringsafhængige celler lige på objektglasset ved hjælp af det unikke aftagelige kammer i Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System.
Dyrk, farve og undersøg celler direkte på Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™ , som består af et polystyrenmediekammer fastgjort til et mikroskopisk objektglas. Objektglasoverfladen er specielt behandlet til adhærent cellekultur. Vælg enten specialvasket Soda Lime Glass-glas eller cellefastgørelse optimeret Permanox Plast rutsjebane. Mediekammeret kan nemt fjernes uden brug af værktøj.
  • Broad range of formats and well number to meet application needs
  • Available with a Permanox solvent-resistant plastic slide for adherent cell culture
  • Writing surface provides easy identification of samples
  • Save time and reagents by growing cells directly on microscope slide
  • In 1, 2, 4, 8 and 16 well configurations; all measure 25 × 75mm
  • Medical-grade silicone sealing gasket can be removed for cover slipping
  • No cell transfer needed prior to visualization/staining
  • Useful for viral and mycoplasma testing, chromosome studies, toxicity tests and immunocytology
  • Suitable for use with fluorescent labels
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Wells 8
Kulturområde 0.8 cm2
Låg materiale Polystyren
Oversigt 8-well Chamber Slide w/ removable wells
Overfladebehandling Nunklon Delta
Materiale Permanox Plastic
Volumen (metrisk) Virker 0.2 to 0.4 mL
Inkluderer Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations
nr. pr. pakke 16
Dimensioner (LxB) 75 x 25 mm
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Klar
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.