Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Dishes
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4524707
Diameter (metrisk):
35 mm
Højde (metrisk):
11 mm
Kulturområde:
8,8 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10170753
Brand: Thermo Scientific™ 150255
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør IVF-applikationer ved hjælp af høj kvalitet, pålidelig Thermo Scientific™ Nunc™ IVF skåle.
Udfør IVF-applikationer ved hjælp af høj kvalitet, pålidelig Thermo Scientific™ Nunc™ IVF skåle.
Produktfunktioner for pålidelige resultater:
  • Let gasudveksling med ventileret låg
  • Fås i størrelserne 35 mm, 60 mm og 90 mm
  • Overensstemmelsescertifikater tilgængelige for hvert parti
Omhyggeligt testet, certificeret og valideret til IVF:
  • CE-mærket (bemyndiget organ 2460), FDA-listet
  • Produceret under ISO 13485 med fuld sporbarhed
  • Steril (SAL 10 -6 )
  • Ikke-pyrogen (LAL testet)
  • USP Klasse VI polystyren
  • Lot-frigivelse testet ved 1-celle-stadie Mouse Embryo Assay (MEA) og Human Sperm Survival Assay (HSSA)
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærket (bemyndiget organ 2460), FDA-listet, MEA-testet, HSSA-testet
Oversigt IVF skål, 35mm, låg m/luftventil
Kulturområde 8,8 cm 2
Materiale polystyren (USP Klasse VI)
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 10
Højde (metrisk) 11 mm
Diameter (metrisk) 35 mm
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.