Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Dishes
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10262623 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
35 mm
54 mm
88 mm
Højde (metrisk):
11 mm
14 mm
15 mm
Kulturområde:
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 400
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Kulturområde Pakningsstørrelse
10262623 54 mm 14 mm 21,5 cm2 Pakke med 400
10170753 35 mm 11 mm 8,8 cm 2 Pakke med 500
10021963 88 mm 15 mm 56,7 cm2 Pakke med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10262623 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 150270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2450.00 DKK
    2065.08 DKK / Pakke med 400
    Spare 384.92 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Udfør IVF-applikationer ved hjælp af høj kvalitet, pålidelig Thermo Scientific™ Nunc™ IVF skåle.
Udfør IVF-applikationer ved hjælp af høj kvalitet, pålidelig Thermo Scientific™ Nunc™ IVF skåle.
Product features for reliable results:
  • Facilitate gas exchange with vented lid
  • Available in 35mm, 60mm and 90mm sizes
  • Certificates of conformity available for every lot
Rigorously tested, certified and validated for IVF:
  • CE-marked (Notified Body 2460), FDA-listed
  • Produced under ISO 13485 with full lot traceability
  • Sterile (SAL 10-6)
  • Non-pyrogenic (LAL tested)
  • USP Class VI polystyrene
  • Lot-release tested by 1-cell stage Mouse Embryo Assay (MEA) and Human Sperm Survival Assay (HSSA)
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-marked (Notified Body 2460), FDA-listed, MEA-tested, HSSA-tested
Oversigt IVF Dish, 60mm, Lid w/Airvent
Kulturområde 21,5 cm2
Materiale Polystyrene (USP Class VI)
Sterilitet Sterile
Overfladebehandling Non-treated
nr. pr. sag 400
nr. pr. pakke 10
Højde (metrisk) 14 mm
Diameter (metrisk) 54 mm
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.