Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Dishes
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10170753
Skift visning
Diameter (metrisk):
35 mm
54 mm
88 mm
Højde (metrisk):
11 mm
14 mm
15 mm
Kulturområde:
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 400
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Kulturområde Pakningsstørrelse
10170753 35 mm 11 mm 8,8 cm 2 Pakke med 500
10262623 54 mm 14 mm 21,5 cm2 Pakke med 400
10021963 88 mm 15 mm 56,7 cm2 Pakke med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10170753 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 150255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3315.36 DKK
    2873.18 DKK / Pakke med 500
    Spare 442.18 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Udfør IVF-applikationer ved hjælp af høj kvalitet, pålidelig Thermo Scientific™ Nunc™ IVF skåle.
Udfør IVF-applikationer ved hjælp af høj kvalitet, pålidelig Thermo Scientific™ Nunc™ IVF skåle.
Produktfunktioner for pålidelige resultater:
  • Let gasudveksling med ventileret låg
  • Fås i størrelserne 35 mm, 60 mm og 90 mm
  • Overensstemmelsescertifikater tilgængelige for hvert parti
Omhyggeligt testet, certificeret og valideret til IVF:
  • CE-mærket (bemyndiget organ 2460), FDA-listet
  • Produceret under ISO 13485 med fuld sporbarhed
  • Steril (SAL 10 -6 )
  • Ikke-pyrogen (LAL testet)
  • USP Klasse VI polystyren
  • Lot-frigivelse testet ved 1-celle-stadie Mouse Embryo Assay (MEA) og Human Sperm Survival Assay (HSSA)
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærket (bemyndiget organ 2460), FDA-listet, MEA-testet, HSSA-testet
Oversigt IVF skål, 35mm, låg m/luftventil
Kulturområde 8,8 cm 2
Materiale polystyren (USP Klasse VI)
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 10
Højde (metrisk) 11 mm
Diameter (metrisk) 35 mm
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.