Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno TSP låg
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10429962
Skift visning
Mængde:
Kasse på 50
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10429962 Kasse på 50 Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10429962 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 445497
På lager
Læg i indkøbskurv
Forenkle hybridomscreening med Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno TSP låg til antistofproduktion. Anvendes til bakteriel inokulation af 96-brønds plader.
Forenkle hybridomscreening med Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno TSP låg til antistofproduktion. Brug i forbindelse med Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTray™ til bakteriel inokulation af 96-brønds plader. Nunc Immuno TSP-låg har ensartede adsorptionsegenskaber for effektiv screening.
  • Ideel til screening af hybridomkulturer til antistofproduktion
  • Til hybridomscreening monteret i OmniTray
  • Ensartede adsorptionsegenskaber
  • 96-bens låg til bakteriel inokulation af 96-brønds plader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt Inokulationslåg
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 127.4 mm
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 1
Mængde Kasse på 50
Bredde (metrisk) 85.3 mm
Til brug med (applikation) Hybridom screening
Produkttype Plade låg
Produktlinje Nunc
Pladekompatibilitet 96-brønds plade, OmniTray
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.