Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno Stok
Beskrivelse
Brug Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno Hold dig til bioteknologi, farmaceutiske laboratorier eller i produktion af vacciner og diagnostiske kits. Systemet består af et rør og immunostick med en pagaj.
Funktioner:
- Valg af Thermo Scientific™ MaxiSorp™ eller PolySorb™
- Polypropylenrør til minimal adsorption af assaykomponenter
- Polystyren-pagaj, overfladeareal, 5,2 cm 2
- Visuelt resultat: aflejret substrat eller farvet opløsning
- Udvendige mål (L xB): 1,93x 0,47 tommer. (49x 12 mm)
Bestillingsoplysninger:
Ansøgningslitteratur er tilgængelig.
Bemærk:
Fremstillingen og brugen af syntetiske materialer til fastfase-immunoassays som omfattet af EU-patent nr. 0126392 og US patent nr. 4.980.299 er licenseret til Nunc SOM. Materialer er fremstillet under licens fra Ventrex Laboratories, Inc. , US patent nr. 4.225.575.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | MaxiSorp padle overflade |
| Produkttype | Immuno Stok |
| Mængde | 1800/Cs. |