Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Højdensitetscelle Factory™ System
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15614289
Skift visning
Bakkelag:
3
13
52
Kulturområde:
1896 cm²
32.864 cm²
8216 cm²
nr. pr. sag:
1 hv.
3/Cs.
4/Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bakkelag Kulturområde nr. pr. sag unitSize
15614289 52 32.864 cm² 1 hv. Hver
15550334 13 8216 cm² 3/Cs. Pakke med 3
16659752 3 1896 cm² 4/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15614289 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 169102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at øge cellekulturudbyttet og forbedre produktiviteten i samme fodaftryk som en standard Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ system.
Thermo Scientific™ Nunc™ Højdensitetscelle Factory™ Systemet giver 30 % mere overfladeareal og udbytte* end standard Cell Factory-systemet eller lignende multi-tray-systemer til adhærent cellekultur. Dets økonomiske fordele er øjeblikkelige med virkninger på tværs af mange funktioner i en organisation, da det gør det muligt for slutbrugere at optimere deres cellekulturproduktionsfodaftryk, reducere materialeforbrug og arbejdsforbrug samt at øge deres cellekulturudbytte.
  • Forøg ditudbytte - 30 % MERE overfladeareal og udbytte* alt inden for standarden Nunc Cell Factory-systemets fodaftryk
  • Forøg dinproduktivitet - Forøg din arbejds- og håndteringseffektivitet ved at opnå mere output i en enkelt proceskørsel
  • Forbedre dinprocesøkonomi - Forøg din produktionskapacitet uden kapitalinvestering
  • Gribmiljømæssige muligheder - Forbrug mindre og reducer dine omkostninger til dekontaminering og bortskaffelse af affald
*Stigningen i udbytte kan variere afhængigt af typen af dyrkede celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nunc High Density Cell Factory System
Materiale Polystyren
Højde (engelsk) 27,5 tommer
Højde (metrisk) 698 mm
nr. pr. sag 1 hv.
nr. pr. pakke 1 hv.
Grønne funktioner Mindre affald, vedvarende materiale
Sterilitet Steril
Lukketype Udluftet
Kulturområde 32.864 cm²
Overfladebehandling Nunklon Delta
Bakkelag 52