Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Højdensitetscelle Factory™ System
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15550334
Bakkelag:
3
13
52
Kulturområde:
1896 cm²
32.864 cm²
8216 cm²
nr. pr. sag:
1 hv.
3/Cs.
4/Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Artikelnummer. 15550334
Brand: Thermo Scientific™ 169118
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Tilfælde af 3
Designet til at øge cellekulturudbyttet og forbedre produktiviteten i samme fodaftryk som en standard Thermo Scientific™ Nunc™ Celle Factory™ system.
Thermo Scientific™ Nunc™ Højdensitetscelle Factory™ Systemet giver 30 % mere overfladeareal og udbytte* end standard Cell Factory-systemet eller lignende multi-tray-systemer til adhærent cellekultur. Dets økonomiske fordele er øjeblikkelige med virkninger på tværs af mange funktioner i en organisation, da det gør det muligt for slutbrugere at optimere deres cellekulturproduktionsfodaftryk, reducere materialeforbrug og arbejdsforbrug samt at øge deres cellekulturudbytte.
  • Forøg ditudbytte - 30 % MERE overfladeareal og udbytte* alt inden for standarden Nunc Cell Factory-systemets fodaftryk
  • Forøg dinproduktivitet - Forøg din arbejds- og håndteringseffektivitet ved at opnå mere output i en enkelt proceskørsel
  • Forbedre dinprocesøkonomi - Forøg din produktionskapacitet uden kapitalinvestering
  • Gribmiljømæssige muligheder - Forbrug mindre og reducer dine omkostninger til dekontaminering og bortskaffelse af affald
*Stigningen i udbytte kan variere afhængigt af typen af dyrkede celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nunc High Density Cell Factory System
Materiale Polystyren
Højde (engelsk) 7,3''
Højde (metrisk) 186 mm
nr. pr. sag 3/Cs.
Grønne funktioner Mindre affald, vedvarende materiale
Lukketype Udluftet
Kulturområde 8216 cm²
Bakkelag 13