Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Glasbundsfade
Artikelnummer. 15183728
Skift visning
Diameter (metrisk):
40,4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15183728 40,4 mm Pakke med 20
15200301 40,4 mm Pakke med 12
15235672 40,4 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15183728 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 150680
På lager
Bruger Nunc Glasbundsfade i dine forskningsapplikationer giver dig fleksibiliteten til at konvertere din kulturenhed til en billedbehandlingsenhed.
Udfør billeddannelse af høj kvalitet på en let 35 mm skål. De Thermo Scientific™ Nunc Glasbundsskål kombinerer bekvemmeligheden ved en standard 35 mm skål med billeddannelsesfordelene ved dækglas for at give de optimale optiske egenskaber, der kræves til mikroskopi med høj forstørrelse og konfokal billedanalyse. Den indvendige overflade af skålbunden, inklusive glasområdet, er cellekulturbehandlet.
Forbedre kvaliteten af dine højopløselige cellekulturbilleder
  • Disse fade er ideelle til observation ved høj forstørrelse i en række forskellige applikationer
Reducer mediefordampning og kontaminering
  • Skålens låg minimerer fordampning og holder samtidig indholdet fri for luftbårne urenheder
  • Forbedre mikroskopisk kompatibilitet og eliminer problemer relateret til brøndstørrelse og antal
Kyndig support
  • Vores tekniske supportteam kan guide dig i at strømline din labapostrophes cellekultur workflow; rådfør dig med os for anbefalinger til at optimere alle dine cellekulturprocesser
Anbefalet til:
  • Fluorescensmikroskopi
  • Fasekontrastmikroskopi
  • Konfokal mikroskopi
  • Billeddannelse af levende celler
  • Differentiel interferens kontrastmikroskopi
  • Fluorescens in situ hybridisering (FISH)
Bemærk:
Dækglasset i bunden kan ikke tages af. Må ikke bruges sammen med methanol, ethanol, acetone eller chloroform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Borosilikatglas
Oversigt Glasbundsfad, 12 mm
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 3 ml (brønd)
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Type Skål til cellekultur
Volumen (metrisk) Virker 3.0 mL
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 20
nr. pr. pakke 1
Højde (metrisk) 12.9 mm
Diameter (metrisk) 40,4 mm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.