Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hvid plade med 96 brønde, ubehandlet overflade, uden låg, ikke-steril, pakke med 10 stk.
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10479501
Skift visning
Overfladebehandling:
Ubehandlet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Artikelnummer. Overfladebehandling Pakningsstørrelse
10479501 Ubehandlet Pakke med 180
1 options
Artikelnummer. 10479501 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 236108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5585.27 DKK
    3574.68 DKK / Pakke med 180
    Spare 2010.59 DKK
    35% Slukket
På lager
Sikre ensartede og pålidelige resultater ved hjælp af sorte og hvide plader optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskehåndteringssystemer.
Sikre ensartede og pålidelige resultater ved hjælp af den høje kvalitet Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Sort og hvid polystyren plade. Sorte og hvide plader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskehåndteringssystemer og designet til vigtige billedkarakteristika. Fås med eller uden cellekulturbehandling.
  • Baggrund, autoflorescens og krydstale forbedres, når du bruger Nunc Sorte eller hvide mikroplader
  • Sorte mikroplader anbefales til florescensmålinger; med minimum tilbagespredt lys og baggrundsfluorescens
  • Hvide mikroplader anbefales til luminescensmålinger; med maksimal refleksion og minimal autoluminescens
  • Arbejdsvolumenområde: 50 til 250 L/μbrønd
  • Valg af Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltaoverflade til cellebaserede analyser
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Emballage 10 Pk.
Produktlinje Nunc
Farve Hvid
Produkttype Mikroplade
Nederdel stil Lav flange klemmestang
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 50 til 250μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 180
nr. pr. pakke 10