Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96-brønds sort plade, ubehandlet overflade, uden låg, ikke-steril, pakke med 10 stk.
Beskrivelse
Sikre ensartede og pålidelige resultater ved hjælp af den høje kvalitet Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Sort og hvid polystyren plade. Sorte og hvide plader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskehåndteringssystemer og designet til vigtige billedkarakteristika. Fås med eller uden cellekulturbehandling.
- Baggrund, autoflorescens og krydstale forbedres, når du bruger Nunc Sorte eller hvide mikroplader
- Sorte mikroplader anbefales til florescensmålinger; med minimum tilbagespredt lys og baggrundsfluorescens
- Hvide mikroplader anbefales til luminescensmålinger; med maksimal refleksion og minimal autoluminescens
- Arbejdsvolumenområde: 50 til 250 L/μbrønd
- Valg af Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltaoverflade til cellebaserede analyser
- Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 10 Pk. |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |