Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Sort og hvid polystyren plade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10499572
Farve:
Hvid
Sort
nr. pr. sag:
50
160
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 50
Artikelnummer. 10499572
Brand: Thermo Scientific™ 237107
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre ensartede og pålidelige resultater ved hjælp af sorte og hvide plader optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskehåndteringssystemer.
Sikre ensartede og pålidelige resultater med minimal krydstale mellem brønde ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Sort og hvid polystyren plade. Med det lave flange-pinchbar-design er disse sorte og hvide plader af høj kvalitet optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskehåndteringssystemer. Fås med eller uden cellekulturbehandling.
  • Baggrund, autoflorescens og krydstale forbedres, når du bruger Nunc Sorte eller hvide mikroplader
  • Sorte mikroplader anbefales til florescensmålinger; med minimum tilbagespredt lys og baggrundsfluorescens
  • Hvide mikroplader anbefales til luminescensmålinger; med maksimal refleksion og minimal autoluminescens
  • Arbejdsvolumenområde: 50 til 250 L/μbrønd
  • Valg af Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltaoverflade til cellebaserede analyser
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Format Standard
Låg Med låg
Array 8 x 12
Emballage 160 sager
Farve Sort
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 50 til 250 ml
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 160
nr. pr. pakke 10
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.