Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Sort og hvid polystyren plade
Beskrivelse
Sikre ensartede og pålidelige resultater med minimal krydstale mellem brønde ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Sort og hvid polystyren plade. Med det lave flange-pinchbar-design er disse sorte og hvide plader af høj kvalitet optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskehåndteringssystemer. Fås med eller uden cellekulturbehandling.
- Baggrund, autoflorescens og krydstale forbedres, når du bruger Nunc Sorte eller hvide mikroplader
- Sorte mikroplader anbefales til florescensmålinger; med minimum tilbagespredt lys og baggrundsfluorescens
- Hvide mikroplader anbefales til luminescensmålinger; med maksimal refleksion og minimal autoluminescens
- Arbejdsvolumenområde: 50 til 250 L/μbrønd
- Valg af Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltaoverflade til cellebaserede analyser
- Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Låg | Med låg |
| Emballage | 160 sager |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 50 til 250 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.