Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Koniske centrifugerør
Artikelnummer. p-7164874
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
Bulk
Massevis
Rakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 17888501
Brand: Thermo Scientific™ 362694
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Koniske centrifugerør kan åbnes og lukkes med én hånd på grund af et proprietært hængslet hættesystem. Rørene har et ergonomisk design og er kompatible med både centrifugerotorer med fast vinkel og svingspand.
15-ml tube funktioner
  • Integreret lækagetæt hætte forhindrer krydskontaminering og mistede lukninger
  • Klaret polypropylen kombinerer kemisk resistens og højhastighedstolerancer
  • Skriveområde og flade hætter til prøveidentifikation
  • Bindmarkeringer og gradueringer
  • DNase/RNase fri
  • Produktråvarer er biokompatible pr USP Klasse VI test
  • Produktet er ikke-cytotoksisk og ikke-pyrogen
  • Steriliseret version tilgængelig (SAL 10 -6 )
  • Max RCF: 8500 xg for rotor med fast vinkel, 7000 xg for rotor med svingskovl*
  • Driftstemperatur:– 20 til 37 °C
  • Holdbarhed: 2 år
50-ml tube funktioner
  • Integreret lækagetæt hætte forhindrer krydskontaminering og mistede lukninger
  • Klaret polypropylen kombinerer kemisk resistens og højhastighedstolerancer
  • Skriveområde og flade hætter til prøveidentifikation
  • Bindmarkeringer og gradueringer
  • Produktråvarer er biokompatible pr USP Klasse VI test
  • Produktet er ikke-cytotoksisk og ikke-pyrogen
  • Max RCF: 15000 xg*
  • Driftstemperatur:– 20 til 37 °C
*Når den er fuldt understøttet af konisk rotorhulrum eller konisk adapter
Bestillingsinformation
Rør leveres i en bulkpakke (sleeve) eller et stativ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 50
Emballage Bulk
Sterilitet Steril
Form Konisk
Bund form Konisk
Uddannet Ja
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 8500 x g