Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Koniske centrifugerør
Artikelnummer. 16555010
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
Bulk
Rakket
Volumen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Emballage Pakningsstørrelse
16555010 50 ml Ikke steril Bulk -
17888501 15 ml Steril Bulk -
16535010 15 ml Ikke steril Bulk Pakke med 500
17808581 15 ml Steril Rakket -
16545010 15 ml Ikke steril Rakket -
17878501 50 ml Steril Volumen -
16565010 50 ml Ikke steril Rakket -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16555010 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 362696NS
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Koniske centrifugerør kan åbnes og lukkes med én hånd på grund af et proprietært hængslet hættesystem. Rørene har et ergonomisk design og er kompatible med både centrifugerotorer med fast vinkel og svingspand.
15-ml tube funktioner
  • Integreret lækagetæt hætte forhindrer krydskontaminering og mistede lukninger
  • Klaret polypropylen kombinerer kemisk resistens og højhastighedstolerancer
  • Skriveområde og flade hætter til prøveidentifikation
  • Bindmarkeringer og gradueringer
  • DNase/RNase fri
  • Produktråvarer er biokompatible pr USP Klasse VI test
  • Produktet er ikke-cytotoksisk og ikke-pyrogen
  • Steriliseret version tilgængelig (SAL 10 -6 )
  • Max RCF: 8500 xg for rotor med fast vinkel, 7000 xg for rotor med svingskovl*
  • Driftstemperatur:– 20 til 37 °C
  • Holdbarhed: 2 år
50-ml tube funktioner
  • Integreret lækagetæt hætte forhindrer krydskontaminering og mistede lukninger
  • Klaret polypropylen kombinerer kemisk resistens og højhastighedstolerancer
  • Skriveområde og flade hætter til prøveidentifikation
  • Bindmarkeringer og gradueringer
  • Produktråvarer er biokompatible pr USP Klasse VI test
  • Produktet er ikke-cytotoksisk og ikke-pyrogen
  • Max RCF: 15000 xg*
  • Driftstemperatur:– 20 til 37 °C
*Når den er fuldt understøttet af konisk rotorhulrum eller konisk adapter
Bestillingsinformation
Rør leveres i en bulkpakke (sleeve) eller et stativ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 25
Emballage Bulk
Sterilitet Ikke steril
Form Konisk
Bund form Konisk
Uddannet Ja
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 15,000 x g