Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Edge™ 96-Nå, Nunclon Delta-behandlet, flad bund mikroplade
Minimer pladefordampning og risici forbundet med kanteffekt, når du bruger den unikt konstruerede Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0-plade i stedet for din standard 96-brønds plade.
Brand: Thermo Scientific™ 167574
925.16 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Minimer pladefordampning og risici forbundet med kanteffekt, når du bruger den unikt konstruerede Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0-plade i stedet for din standard 96-brønds plade. Når den er fyldt med sterilt vand eller medie, fungerer den omgivende voldgrav som en fordampningsbuffer under forlænget inkubation, hvilket giver ensartede, levedygtige celler på tværs af hele 96-brøndspladen, hvilket igen øger produktiviteten for cellebaserede analyser. Aktivering af brugen af alle 96 brønde giver forskere mulighed for at planlægge eksperimenter mere effektivt, hvilket resulterer i potentielt mindre omkostninger og relateret produktspild.
Tekniske data
Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Uden låg | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Mikroplade | |
Polystyren | |
96 | |
Nunklon Delta | |
Mindre affald, færre ressourcer brugt | |
1 |
Nunclon Delta-certificeret til monolagsdannelse, kloningseffektivitet, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og sterilitet | |
0,35 cm2/ brønd | |
1/Pk., 50/Cs. | |
Klar | |
Lav flange | |
400μ l | |
Steril | |
Flad bund (F-brønd) | |
50 | |
Kasse på 50 |
Videoer
-
Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
-
Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
185261 | Bestrålingscertifikat | 09/05/2025 | 167574 |
185261 | Overensstemmelsescertifikat | 06/03/2025 | 167574 |
182422 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | 167574 |
175389 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | 167574 |
180217 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | 167574 |