Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Edge™ 96-Nå, Nunclon Delta-behandlet, flad bund mikroplade
Beskrivelse
Minimer pladefordampning og risici forbundet med kanteffekt, når du bruger den unikt konstruerede Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0-plade i stedet for din standard 96-brønds plade. Når den er fyldt med sterilt vand eller medie, fungerer den omgivende voldgrav som en fordampningsbuffer under forlænget inkubation, hvilket giver ensartede, levedygtige celler på tværs af hele 96-brøndspladen, hvilket igen øger produktiviteten for cellebaserede analyser. Aktivering af brugen af alle 96 brønde giver forskere mulighed for at planlægge eksperimenter mere effektivt, hvilket resulterer i potentielt mindre omkostninger og relateret produktspild.
- The Edge 2.0 Plate giver en effektiv og økonomisk løsning til at forhindre fordampning og dermed risici forbundet med kanteffekt.
- Den omgivende indbyggede voldgrav er opdelt i 4 sektionsreservoirer, som hver kan fyldes med 1,7 til 2,0 ml sterilt vand, buffer eller medier.
- Efterfyld væske i reservoirerne hver 3. dag i den befugtede inkubator for at sikre effektiviteten af fordampningsbarrieren.
- Nunclon™ Delta cellekultur overfladebehandling af brøndene fremmer cellevedhæftning og vækst.
- Den ubehandlede overflade er tilgængelig til suspensionscellekultur eller generelle opløsningsbaserede assays
- Brug Edge 2.0-pladen sammen med Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikropladelæser. Pladens fyldte voldgrav fungerer som passiv fugtighedskontrol, hvilket giver mulighed for samtidig inkubation og signaldetektion under langvarige applikationer med levende celler inde i pladelæseren.
- undefined
- Source Reduction
- Renewable Materials
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Certificeret | Nunclon Delta-certificeret til monolagsdannelse, kloningseffektivitet, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og sterilitet |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,35 cm2/ brønd |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 1/Pk., 50/Cs. |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Nederdel stil | Lav flange |
| Vis mere |
Videoer
-
Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
-
Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
Dokumenter
Scientific Resources
Application Notes
Brochures
Reference Materials
Product Information
Specification Sheets
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Promo Code: 24158Expires: 2025-10-31
Days
37Hours
23Minutes
15Seconds
2
-
Thermo Scientific Nunc
Unlock Savings and Precision With Thermo Scientific and Nunc Cell Culture Plastics
Depend on Nunc’s high quality to help ensure reproducible and reliable results in your research.Promo Code: 24088Expires: 2025-12-31
Days
98Hours
23Minutes
15Seconds
2New Offer Save Now