Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Edge™ 96-brønd, ikke-behandlet, flad bund mikroplade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15573115
Skift visning
nr. pr. sag:
160 mikroplader
50 mikroplader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. nr. pr. sag Pakningsstørrelse
15573115 50 mikroplader Pakke med 50
15583115 160 mikroplader Pakke med 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15573115 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 267427
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 DKK
    932.85 DKK / Pakke med 50
    Spare 262.15 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 Plate giver en effektiv løsning til at forhindre fordampning og dermed risici forbundet med kanteffekt.
Minimer pladefordampning og risici forbundet med kanteffekt, når du bruger den unikt konstruerede Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0-plade i stedet for din standard 96-brønds plade. Når den er fyldt med sterilt vand eller medie, fungerer den omgivende voldgrav som en fordampningsbuffer under forlænget inkubation, hvilket giver ensartede, levedygtige celler på tværs af hele 96-brøndspladen, hvilket igen øger produktiviteten for cellebaserede analyser. Aktivering af brugen af alle 96 brønde giver forskere mulighed for at planlægge eksperimenter mere effektivt, hvilket resulterer i potentielt mindre omkostninger og relateret produktspild.
Funktioner
  • The Edge 2.0 Plate giver en effektiv og økonomisk løsning til at forhindre fordampning og dermed risici forbundet med kanteffekt.
  • Den omgivende indbyggede voldgrav er opdelt i 4 sektionsreservoirer, som hver kan fyldes med 1,7 til 2,0 ml sterilt vand, buffer eller medier.
  • Efterfyld væske i reservoirerne hver 3. dag i den befugtede inkubator for at sikre effektiviteten af fordampningsbarrieren.
  • Nunclon™ Delta cellekultur overfladebehandling af brøndene fremmer cellevedhæftning og vækst.
  • Den ubehandlede overflade er tilgængelig til suspensionscellekultur eller generelle opløsningsbaserede assays
  • Brug Edge 2.0-pladen sammen med Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikropladelæser. Pladens fyldte voldgrav fungerer som passiv fugtighedskontrol, hvilket giver mulighed for samtidig inkubation og signaldetektion under langvarige applikationer med levende celler inde i pladelæseren.
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Låg Med låg
Kulturområde 0,35 cm2/ brønd
Array 8 x 12
Emballage 1/Pk., 50/Cs.
Produktlinje Nunc
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Nederdel stil Lav flange
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 400μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 50 mikroplader
nr. pr. pakke 1