Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96 Well Edge Plate, TC overflade, uden låg, pakke med 10 stk
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15553115
Skift visning
Mængde:
160 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Artikelnummer. Mængde unitSize
15553115 160 plader Pakke med 160
1 options
Artikelnummer. 15553115 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 167554
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve: Klar; Sterilitet: Steril; Låg: Uden låg
Minimer pladefordampning og risici forbundet med kanteffekt, når du bruger den unikt konstruerede Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0-plade i stedet for din standard 96-brønds plade. Når den er fyldt med sterilt vand eller medie, fungerer den omgivende voldgrav som en fordampningsbuffer under forlænget inkubation, hvilket giver ensartede, levedygtige celler på tværs af hele 96-brøndspladen, hvilket igen øger produktiviteten for cellebaserede analyser. Aktivering af brugen af alle 96 brønde giver forskere mulighed for at planlægge eksperimenter mere effektivt, hvilket resulterer i potentielt mindre omkostninger og relateret produktspild.
Funktioner
  • The Edge 2.0 Plate giver en effektiv og økonomisk løsning til at forhindre fordampning og dermed risici forbundet med kanteffekt.
  • Den omgivende indbyggede voldgrav er opdelt i 4 sektionsreservoirer, som hver kan fyldes med 1,7 til 2,0 ml sterilt vand, buffer eller medier.
  • Efterfyld væske i reservoirerne hver 3. dag i den befugtede inkubator for at sikre effektiviteten af fordampningsbarrieren.
  • Nunclon™ Delta cellekultur overfladebehandling af brøndene fremmer cellevedhæftning og vækst.
  • Den ubehandlede overflade er tilgængelig til suspensionscellekultur eller generelle opløsningsbaserede assays
  • Brug Edge 2.0-pladen sammen med Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikropladelæser. Pladens fyldte voldgrav fungerer som passiv fugtighedskontrol, hvilket giver mulighed for samtidig inkubation og signaldetektion under langvarige applikationer med levende celler inde i pladelæseren.
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Certificeret Nunclon Delta-certificeret til monolagsdannelse, kloningseffektivitet, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og sterilitet
Låg Uden låg
Kulturområde 0,35 cm2/ brønd
Array 8 x 12
Emballage 10 Pk., 160 Sager
Produktlinje Nunc
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Nederdel stil Lav flange
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 400μ l
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Nunklon Delta
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 160
nr. pr. pakke 10
Mængde 160 plader