Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96 Well Edge Plate, ubehandlet overflade, uden låg, ikke-steril, pakke med 1
Beskrivelse
Minimer pladefordampning og risici forbundet med kanteffekt, når du bruger den unikt konstruerede Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0-plade i stedet for din standard 96-brønds plade. Når den er fyldt med sterilt vand eller medie, fungerer den omgivende voldgrav som en fordampningsbuffer under forlænget inkubation, hvilket giver ensartede, levedygtige celler på tværs af hele 96-brøndspladen, hvilket igen øger produktiviteten for cellebaserede analyser. Aktivering af brugen af alle 96 brønde giver forskere mulighed for at planlægge eksperimenter mere effektivt, hvilket resulterer i potentielt mindre omkostninger og relateret produktspild.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Låg | Uden låg |
| Kulturområde | 0,35 cm2/ brønd |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 1/Pk., 50/Cs. |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Nederdel stil | Lav flange |
| Materiale | Polystyren |
| Vis mere |