Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlask™ Flasker med Nunclon™ Supra-overflade
Description
Oplev optimal ydeevne med Thermo Scientific Nunc EasYFlask kolber med Nunclon Supra overfladebehandling til at dyrke en bred vifte af omhyggelige klæbende celler. Det ergonomiske design med vinklet hals og bred åbning giver nem adgang til vækstfladen via pipetter eller celleskrabere. Beregnet til generelle anvendelser inden for cellekultur, er Supra-overfladen Nunclon mere hydrofil end Delta-overfladen Nunclon , hvilket fremmer væksten af følsomme celletyper under ikke-serum eller lav-serum forhold.
Thermo Scientific Nunc Kar med Nunclon Supra-overfladebehandling er designet til at dyrke omhyggelige adherente celler. Beregnet til generelle anvendelser inden for cellekultur, er Supra-overfladen Nunclon mere hydrofil end Delta-overfladen Nunclon , hvilket fremmer væksten af følsomme celletyper under ikke-serum eller lav-serum forhold.
Supra-overfladen Nunclon understøtter serumfri og belægningsfri kultur af humane mesenkymale stromale celler (MSC'er), hvilket bevarer deres morfologi og fremmer høj cellelevedygtighed. Nunclon Supra Cultureware er en fremragende xeno-fri løsning til celleterapiforskning.
Egenskaber ved Nunc EasYFlask kolber med Nunclon Supra-overflade inkluderer:
• Konsekvent lot-to-lot ydeevne
• Steril med SAL 10-6
• Ikke-cytotoksisk•
Ikke-pyrogen
• Biokompatibel ifølge USP Klasse VI for råmaterialer
• Holdbarhed: 5 år
Specifications
Specifications
| Oversigt | Nunc EasYFlask, 75 cm² |
| Til brug med (applikation) | Generel cellekultur, primær celleudvidelse, celleterapiforskning |
| Hals stil | Vinklet |
| nr. pr. sag | 100 Flasker |
| nr. pr. pakke | 5 Flasker |
| Produkttype | Cellekulturflaske |
| Mundstil | Brede |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Fast stof |
| Kulturområde | 75 cm² |
| Show More |
Til laboratoriebrug