Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Celle Factory™ System
Beskrivelse
Spar værdifuld plads med Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory system. Hvert 10-lags engangssystem rummer hvad der svarer til 36 T175-kolber. Det lineære flerlags cellekulturformat er nemt at bruge og fremmer nem skalerbarhed, ideelt til både forskning og kommerciel skala.
Funktioner:
- 'Ud af boksen'-system
- Stor, ventileret skruelukning
- Alsidigt portdesign til hældning og aseptisk påfyldning
- Fyld og tøm fem gange hurtigere end T175-kolber
- Der kræves ikke tilbehør med EasyFill Cell Factory systemer
Sådan kommer du i gang:
Hæld blot mediet direkte i EasyFill Cell Factory systemets store åbning.
Garanti : 90 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | EasyFill Cellefabrik |
| Materiale | Polystyren |
| nr. pr. sag | 2/Cs. |
| nr. pr. pakke | 2 Pk. |
| Produkttype | Cell Factory System |
| Grønne funktioner | Mindre affald, vedvarende materiale |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Udluftet |
| Kulturområde | 25.280 cm² |
| Bakkelag | 40 |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.