Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Celle Factory™ System
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12729466
Bakkelag:
1
2
4
10
40
Kulturområde:
1264 cm²
25.280 cm²
2528 cm²
632 cm²
6320 cm²
nr. pr. sag:
2/Cs.
4/Cs.
6/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 12729466
Brand: Thermo Scientific™ 140410
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar værdifuld plads med Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory system. Hvert 10-lags engangssystem rummer hvad der svarer til 36 T175-kolber.
Spar værdifuld plads med Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory system. Hvert 10-lags engangssystem rummer hvad der svarer til 36 T175-kolber. Det lineære flerlags cellekulturformat er nemt at bruge og fremmer nem skalerbarhed, ideelt til både forskning og kommerciel skala.
Funktioner:
  • 'Ud af boksen'-system
  • Stor, ventileret skruelukning
  • Alsidigt portdesign til hældning og aseptisk påfyldning
Advantages:
  • Fyld og tøm fem gange hurtigere end T175-kolber
  • Der kræves ikke tilbehør med EasyFill Cell Factory systemer
Sådan kommer du i gang:
Hæld blot mediet direkte i EasyFill Cell Factory systemets store åbning.
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EasyFill Cellefabrik
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 6 Pk.
Produkttype Cell Factory System
Grønne funktioner Mindre affald, vedvarende materiale
Sterilitet Steril
Lukketype Udluftet
Kulturområde 6320 cm²
Bakkelag 10
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.