Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Celle Factory™ System
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10237283
Skift visning
Bakkelag:
1
2
4
10
40
Kulturområde:
1264 cm²
25.280 cm²
2528 cm²
632 cm²
6320 cm²
nr. pr. sag:
2/Cs.
4/Cs.
6/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bakkelag Kulturområde nr. pr. sag Pakningsstørrelse
10237283 4 2528 cm² 4/Cs. Pakke med 4
10307913 1 632 cm² 6/Cs. Pakke med 6
10532714 2 1264 cm² 6/Cs. Pakke med 6
10667193 10 6320 cm² 2/Cs. Pakke med 2
12729466 10 6320 cm² 6/Cs. Pakke med 6
15604289 40 25.280 cm² 2/Cs. Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10237283 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 140360
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
På lager
Spar værdifuld plads med Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory system. Hvert 10-lags engangssystem rummer hvad der svarer til 36 T175-kolber.
Spar værdifuld plads med Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory system. Hvert 10-lags engangssystem rummer hvad der svarer til 36 T175-kolber. Det lineære flerlags cellekulturformat er nemt at bruge og fremmer nem skalerbarhed, ideelt til både forskning og kommerciel skala.
Funktioner:
  • 'Ud af boksen'-system
  • Stor, ventileret skruelukning
  • Alsidigt portdesign til hældning og aseptisk påfyldning
Advantages:
  • Fyld og tøm fem gange hurtigere end T175-kolber
  • Der kræves ikke tilbehør med EasyFill Cell Factory systemer
Sådan kommer du i gang:
Hæld blot mediet direkte i EasyFill Cell Factory systemets store åbning.
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EasyFill Cellefabrik
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Cell Factory System
Grønne funktioner ISCC PLUS
Sterilitet Steril
Lukketype Udluftet
Kulturområde 2528 cm²
Bakkelag 4
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.