Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Retter med Nunclon™ Supra-overflade
Artikelnummer. 30408793
Skift visning
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Kulturområde:
145 cm2
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Højde (metrisk):
13 mm
16 mm
17 mm
21 mm
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Kulturområde Højde (metrisk)
30408793 35 mm 8,8 cm2 13 mm
17947422 35 mm 8,8 cm2 13 mm
30408804 60 mm 21,5 cm2 16 mm
17987422 60 mm 21,5 cm2 16 mm
30408787 100 mm 56,7 cm2 21 mm
17977422 100 mm 56,7 cm2 21 mm
17907432 100 mm 56,7 cm2 17 mm
30408794 100 mm 56,7 cm2 17 mm
30408791 150 mm 145 cm2 21 mm
17967422 150 mm 145 cm2 21 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30408793 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 150470
Kvalitetsplast til cellekultur for resultater, du kan stole på, og værdi for pengene
Brug rabatkode 27952
Se alle kampagner
På lager
Oplev optimal ydeevne med Thermo Scientific Nunc EasYDish retter med Nunclon Supra-overfladebehandling til kultivering af en bred vifte af omhyggelige klæbende celler.
Oplev optimal ydeevne med Thermo Scientific Nunc EasYDish retter med Nunclon Supra-overfladebehandling til kultivering af en bred vifte af omhyggelige klæbende celler. Den skrå grebsring er nem at holde og forbliver sikker i din handske. Fås i fire størrelser: 35, 60, 100 og 150 mm. Beregnet til generelle anvendelser inden for cellekultur, er Supra-overfladen Nunclon mere hydrofil end Delta-overfladen Nunclon , hvilket fremmer væksten af følsomme celletyper under ikke-serum eller lav-serum forhold.
Thermo Scientific Nunc Kar med Nunclon Supra-overfladebehandling er designet til at dyrke omhyggelige adherente celler. Beregnet til generelle anvendelser inden for cellekultur, er Supra-overfladen Nunclon mere hydrofil end Delta-overfladen Nunclon , hvilket fremmer væksten af følsomme celletyper under ikke-serum eller lav-serum forhold.
Supra-overfladen Nunclon understøtter serumfri og belægningsfri kultur af humane mesenkymale stromale celler (MSC'er), hvilket bevarer deres morfologi og fremmer høj cellelevedygtighed. Nunclon Supra Cultureware er en fremragende xeno-fri løsning til celleterapiforskning.
Kendetegn ved Nunc EasYDish Dishes med Nunclon Supra-overflade inkluderer:
• Konsekvent lot-to-lot ydeevne
• Steril med SAL 10-6
• Ikke-cytotoksisk•
Ikke-pyrogen
• Biokompatibel ifølge USP Klasse VI for råmaterialer
• Holdbarhed: 5 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Flad
Farve Klar
Kulturområde 8,8 cm2
Engangs Engangsbrug
Med gitter Uden gitter
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Nunclon Supra
Type Skål til cellekultur
nr. pr. sag 500 retter
nr. pr. pakke 10 retter
Højde (metrisk) 13 mm
Diameter (metrisk) 35 mm
Vis mere Vis mindre
Til laboratoriebrug