Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Engangs centrifugerør i plast
Artikelnummer. p-4526033
Kapacitet (metrisk):
4 ml
5 ml
12 ml
14 ml
Bund form:
Konisk
Rund
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 1800
Pakke med 3000
Pakke med 3600
Pakke med 500
Artikelnummer. 10254501
Brand: Thermo Scientific™ 341661
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Oprethold et højt niveau af nøjagtighed, samtidig med at du øger laboratoriesikkerheden med disse engangsplastikcentrifugerør, som er et glimrende alternativ til glas.
Oprethold et højt niveau af nøjagtighed, mens du øger laboratoriesikkerheden med Thermo Scientific™ Nunc™ Engangs plastcentrifugerør, som er et glimrende alternativ til glas. Udvalgte rør testes med relativ centrifugalkraft (RCF). Nunc Labware Produkterne er lavet af harpikser med høj renhed og støbt ved hjælp af vores avancerede processer.
Funktioner:
  • Polyethylen (PE) og polypropylen (PP) rør er særligt nyttige i serologi, hvor den lave adsorption af proteiner er af stor betydning.
  • Polystyren (PS) rør er gennemsigtige og velegnede til en bred vifte af applikationer.
  • Polyethylen- og polypropylenrør har god kemisk resistens og høj mekanisk styrke.
  • Forskellige hættetyper er tilgængelige til en række anvendelser og passer til de fleste standardcentrifuger.
Inkluderer:
Kat. nr. 343141, 345608 leveres med monterede propper til sterilt arbejde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 1200
Sterilitet Ikke steril
Form Rund
Bund form Rund
Gradueringer 2.5 mL
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 3000 x g