Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Engangs centrifugerør i plast
Beskrivelse
Oprethold et højt niveau af nøjagtighed, mens du øger laboratoriesikkerheden med Thermo Scientific™ Nunc™ Engangs plastcentrifugerør, som er et glimrende alternativ til glas. Udvalgte rør testes med relativ centrifugalkraft (RCF). Nunc Labware Produkterne er lavet af harpikser med høj renhed og støbt ved hjælp af vores avancerede processer.
- Polyethylen (PE) og polypropylen (PP) rør er særligt nyttige i serologi, hvor den lave adsorption af proteiner er af stor betydning.
- Polystyren (PS) rør er gennemsigtige og velegnede til en bred vifte af applikationer.
- Polyethylen- og polypropylenrør har god kemisk resistens og høj mekanisk styrke.
- Forskellige hættetyper er tilgængelige til en række anvendelser og passer til de fleste standardcentrifuger.
Inkluderer:
Kat. nr. 343141, 345608 leveres med monterede propper til sterilt arbejde.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 14 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Mængde | 500/Cs. |
| Sterilitet | Steril |
| Form | Konisk |
| Bund form | Konisk |
| Gradueringer | 5 og 10 ml |
| Produkttype | Centrifugerør |
| Maks. RCF | 3000 x g |