Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Engangsløkker og nåle
Beskrivelse
Identificer nemt farvekodede Thermo Scientific™ Nunc™ Engangsløkker og nåle, præcisionsstøbt af ugiftige (USP Klasse VI) polystyrenmateriale for at give en glat løkkeoverflade. Thermo Scientific Nunc Produkterne er plastik af høj kvalitet til brug i bioteknologiske, farmaceutiske og forskningslaboratorier samt til produktion af vacciner og diagnostiske kits.
Funktioner:
- Strålingssteriliseret —uden behov for flammesterilisering
- Hydrofil behandling under fremstillingsprocessen
- Væskevedhæftningsegenskaber, der forhindrer utilsigtet udledning af dråber
- Sløjfer fås i 10 og 1μ L størrelser
- Opfyld semikvantitativ standard for håndtering af prøver
- Kalibreringsdokumenter tilgængelige for enhver batch efter anmodning
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Volumen | 10μ L |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Blå |
| Produkttype | Inoculating Loop (Blue) |
| Mængde | Karton med 600 |