Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Disposable Loops and Needles, needle
Artikelnummer. 10508731
:
Needle; Carton of 1000
Artikelnummer. 10508731
Brand: Thermo Scientific™ 253988
Identificer nemt disse farvekodede engangsløkker og nåle, præcisionsstøbt af ugiftige (USP Klasse VI) polystyrenmateriale.
Identificer nemt farvekodede Thermo Scientific™ Nunc™ Engangsløkker og nåle, præcisionsstøbt af ugiftige (USP Klasse VI) polystyrenmateriale for at give en glat løkkeoverflade. Thermo Scientific Nunc Produkterne er plastik af høj kvalitet til brug i bioteknologiske, farmaceutiske og forskningslaboratorier samt til produktion af vacciner og diagnostiske kits.
Features:
  • Radiation sterilized—no need for flame sterilization
  • Hydrophilic treatment during manufacturing process
  • Liquid adherence properties that prevent accidental discharge of droplets
  • Loops available in 10 and 1μL sizes
  • Meet semi-quantitative standard for handling samples
  • Calibration documents available for any batch upon request
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Farve Gul
Produkttype Inokuleringsnål
Mængde Carton of 1000