Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Disposable Loops and Needles, needle
Beskrivelse
Identificer nemt farvekodede Thermo Scientific™ Nunc™ Engangsløkker og nåle, præcisionsstøbt af ugiftige (USP Klasse VI) polystyrenmateriale for at give en glat løkkeoverflade. Thermo Scientific Nunc Produkterne er plastik af høj kvalitet til brug i bioteknologiske, farmaceutiske og forskningslaboratorier samt til produktion af vacciner og diagnostiske kits.
Features:
- Radiation sterilized—no need for flame sterilization
- Hydrophilic treatment during manufacturing process
- Liquid adherence properties that prevent accidental discharge of droplets
- Loops available in 10 and 1μL sizes
- Meet semi-quantitative standard for handling samples
- Calibration documents available for any batch upon request
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Gul |
| Produkttype | Inokuleringsnål |
| Mængde | Carton of 600 |