Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Retter med UpCell™ Overflade
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4524644
Kulturområde:
21,5 cm²
56,7 cm²
8,8 cm²
Med gitter:
Ikke-gitteret
Med gitter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 6
Artikelnummer. 10073833
Brand: Thermo Scientific™ 174902
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støt ikke-enzymatisk høst af adhærente celler til bevarelse af cellelevedygtighed og overfladeproteiner med Thermo Scientific™ Nunc™ Retter med UpCell™ Overflade.
Støt ikke-enzymatisk høst af adhærente celler til bevarelse af cellelevedygtighed og overfladeproteiner med den temperaturfølsomme overflade af Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™ Opvask. Overfør blot kulturen til stuetemperatur for at opsamle celler i suspension eller i form af celleark ved hjælp af en støttende membran.
Funktioner:
  • Ingen —trypsinisering intakte celleoverfladeproteiner
  • Ingen fysisk —kraft høj cellelevedygtighed
  • 3 x 3 mm gitterdesign i 60 mm og 100 mm skåle muliggør høst af enkeltcellesuspension eller små kolonier
  • Støttemembraner inkluderet i 35 mm skålen muliggør høst af celleark og kreationer af 3-D vævsmodeller
  • Minimal praktisk tid
Anbefalet til:
  • Kulturpassage
  • Enkeltcelle analyser
  • Celletransplantationsforskning
  • 3-D vævsmodeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 60 mm, UpCell fad
Kulturområde 56,7 cm²
Volumen (metrisk) Nå 12,5 ml (brønd)
Volumen (metrisk) Virker 12.5 mL
Type Skål til cellekultur
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm
Højde (metrisk) 17 mm
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 6
Overfladebehandling UpCell, temperaturfølsom
Sterilitet Steril
Med gitter Ikke-gitteret
Well Shape Rund, flad bund (F-brønd)
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring. Kun til forskning og engangsbrug