Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Retter med UpCell™ Overflade
Artikelnummer. 10463665
Kulturområde:
21,5 cm²
56,7 cm²
8,8 cm²
Med gitter:
Ikke-gitteret
Med gitter
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 30
Pakke med 6
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10463665
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 174904
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Støt ikke-enzymatisk høst af adhærente celler til bevarelse af cellelevedygtighed og overfladeproteiner med Thermo Scientific™ Nunc™ Retter med UpCell™ Overflade.
Støt ikke-enzymatisk høst af adhærente celler til bevarelse af cellelevedygtighed og overfladeproteiner med den temperaturfølsomme overflade af Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™ Opvask. Overfør blot kulturen til stuetemperatur for at opsamle celler i suspension eller i form af celleark ved hjælp af en støttende membran.
UpCell Overflade tillader ikke-enzymatisk cellehøst ved blot at reducere cellekulturens temperatur til under 32 °C, hvilket resulterer i meget levedygtige celler med intakte celleoverfladeproteiner.
  • Ingen —trypsinisering intakte celleoverfladeproteiner
  • Ingen fysisk —kraft høj cellelevedygtighed
  • 3 x 3 mm gitterdesign i 60 mm og 100 mm skåle muliggør høst af enkeltcellesuspension eller små kolonier
  • Støttemembraner inkluderet i 35 mm skålen muliggør høst af celleark og kreationer af 3-D vævsmodeller
  • Minimal praktisk tid
Anbefalet til:
Kulturpassage; Enkeltcelleanalyser, Celletransplantationsforskning, 3-D vævsmodeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Oversigt 35 mm, UpCell fad, m/ støttemembran
Kulturområde 8,8 cm²
Volumen (metrisk) Nå 3 ml (brønd)
Volumen (metrisk) Virker 3 mL
Type Skål til cellekultur
Diameter (metrisk) Udvendig 35 mm
Højde (metrisk) 12 mm
nr. pr. pakke 5
nr. pr. sag 30
Overfladebehandling UpCell, temperaturfølsom
Sterilitet Steril
Med gitter Ikke-gitteret
Well Shape Rund, flad bund (F-brønd)
Mostrar más Mostrar menos
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring. Kun til forskning og engangsbrug
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado