Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Retter med UpCell™ Overflade
Beskrivelse
Støt ikke-enzymatisk høst af adhærente celler til bevarelse af cellelevedygtighed og overfladeproteiner med den temperaturfølsomme overflade af Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™ Opvask. Overfør blot kulturen til stuetemperatur for at opsamle celler i suspension eller i form af celleark ved hjælp af en støttende membran.
- Ingen —trypsinisering intakte celleoverfladeproteiner
- Ingen fysisk —kraft høj cellelevedygtighed
- 3 x 3 mm gitterdesign i 60 mm og 100 mm skåle muliggør høst af enkeltcellesuspension eller små kolonier
- Støttemembraner inkluderet i 35 mm skålen muliggør høst af celleark og kreationer af 3-D vævsmodeller
- Minimal praktisk tid
Anbefalet til:
- Kulturpassage
- Enkeltcelle analyser
- Celletransplantationsforskning
- 3-D vævsmodeller
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 60 mm, UpCell fad |
| Kulturområde | 56,7 cm² |
| Volumen (metrisk) Nå | 12,5 ml (brønd) |
| Volumen (metrisk) Virker | 12.5 mL |
| Type | Skål til cellekultur |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 100 mm |
| Højde (metrisk) | 17 mm |
| nr. pr. pakke | 1 |
| nr. pr. sag | 6 |
| Overfladebehandling | UpCell, temperaturfølsom |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring. Kun til forskning og engangsbrug