Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-brønds polypropylen DeepWell™ Opbevaringsplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10492222
Farve:
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Artikelnummer. 10492222
Brand: Thermo Scientific™ 269390
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forenkle lagring af sammensat bibliotek med Thermo ScientificTM NuncTM DeepWellTM 384-brøndsplade.
Forenkle lagring af sammensat bibliotek med Thermo Scientific™ Nunc™ DeepWell™ 384-brønds plade. Denne dybe brønds polypropylenplade giver større arbejdsvolumener og minimerer sugning gennem et specielt afrundet firkantet brønddesign. Polypropylen er ideel til opbevaringsplader, fordi det har en lavere bindingskapacitet, hvilket giver mulighed for fuldstændig prøvegenvinding.
Funktioner:
  • Hævede fælge omkring hver brønd er ideelle til varme- eller klæbende forsegling
  • Afrundede brønde er til optimeret blanding
  • Kompatibel med robotteknologi, automatisering og væskehåndteringssystemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Certificeret fri for RNase, DNase, PCR-inhibitorer og humant DNA. ANSI-kompatibel
Oversigt 384-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader
Array 16 x 24
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage Individuelt indpakket
Indbindingstype PP med lav binding
Produktlinje Nunc
Farve Neutral
Produkttype 384-brønds plade
Til brug med (udstyr) ALPS5000, ALPS3000 og ALPS50V varmeforseglere, automatiserede væskehåndteringsmaskiner, Multidrop Combi, centrifuger, ultralave frysere, væskehåndteringsmaskiner
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 250μ L
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 240μ L
Sterilitet Renrum
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Firkantet, rund bund (U-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Automatiserede væskehåndteringsmaskiner, biobanker, genomik, prøveforberedelse, NGS, sekventering, lang- og korttidsopbevaring, lægemiddelforskning, vaccineforskning, PCR- og qPCR-prøveforberedelse
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 1
Mængde 60/Cs.
Regulatorisk status Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
RNase fri Ja
Egnet til formålet PCR-klar
Pladestørrelse ANSI/ SLAS-standard