Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Deep Form Bacteriology Petri Dishes
Diameter (metrisk):
60 mm
100 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 300
Pakke med 400
Pakke med 72
Beskrivelse
Culture fungi, bacteria and other microorganisms with Thermo Scientific™ Nunc Lab-Tek Disposable Petri Dishes.
Thermo Scientific Nunc Cell Culture products offer solutions for cell growth and analysis and have been used by researchers worldwide since 1953. With a wide range of surface areas and treatments, we have products for all your basic or advanced cell-based research.
Funktioner:
- Fremme større plaques, der bruges til effektiv biblioteksscreening
- Kompatibel med automatiserede systemer
- Steril; engangs
- Dybe petriskåle giver mulighed for længere kulturperioder
Bestillingsoplysninger:
12 pr. forseglet plastikmanchet.
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |
| Aftræk | Nej |
| Højde (metrisk) | 26 mm |
| Diameter (metrisk) | 150 mm |