Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank og Bank-It™ Fryseholder
Artikelnummer. 10522964
Skift visning
Farve:
Sølv
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10522964 Sølv Hver
1 options
Artikelnummer. 10522964 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 367014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4610.00 DKK
    4439.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 170.73 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Hold nitten 0,5 ml kryobankstativer eller tretten 1,0 ml kryobankstativer med Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank og Bank-It™ Fryseholder.
Hold nitten 0,5 ml kryobankstativer eller tretten 1,0 ml kryobankstativer med Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank og Bank-It™ Hætteglasstativ.
Denne vertikale aluminiumsfryserist med 74 cm i højden er specielt designet til at holde Thermo Scientific Nunc Kryobank i låsestativer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Cryobank og Bank-It Hætteglasstativ
Kodning 2D stregkode
Hætteglas type Cryobank
Farve Sølv
Til brug med (udstyr) 19 x 0,5 ml eller 13 x 1,0 ml kryobankstativer
Type Cryobank og Bank-It Hætteglasstativ
Kapacitet (metrisk) 0,5 mL (13 Cryobank Rack), 1 mL (13 Cryobank Rack)
Holder 19 x 0,5 ml eller 13 x 1,0 ml kryobankstativer; en hver
Materiale Aluminium