Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank og Bank-It™ Udskiftningshætter
Beskrivelse
Sørg for forureningsfri hætteudskiftning med Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank og Bank-it™ Hætter, som leveres i stativer til manuel eller automatisk udskiftning. Fås i naturlig, grøn, rød eller blå for forenklet prøvesporing.
Garanti : 90 dage
- Kasketter med stativer til automatisk eller manuel udskiftning af brugte hætter
- Racket i 96 mikroplademønster for nemt at vælge kontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| Kodning | 2D stregkode |
| Hætteglas type | Cryobank, Bank-It |
| Emballage | 10 stativer á 96 stk./kasse |
| Til brug med (udstyr) | 0,5mL og 1,0mL Cryobank og Bank-it Rør |
| Mængde | 960 |
| Produktlinje | Nunc |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Lukning |
| Lukningsfarve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |