Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank og Bank-It™ Udskiftningshætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10309073
Skift visning
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve unitSize
10309073 Neutral Pakke med 960
10513724 Grøn Pakke med 960
10135433 Rød Pakke med 960
10772794 Blå Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10309073 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 374017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1640.00 DKK
    1581.72 DKK / Pakke med 960
    Spare 58.28 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for at udskifte hætten uden forurening. Lukningerne leveres i stativer til manuel eller automatisk udskiftning.
Sørg for forureningsfri hætteudskiftning med Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank og Bank-it™ Hætter, som leveres i stativer til manuel eller automatisk udskiftning. Fås i naturlig, grøn, rød eller blå for forenklet prøvesporing.
Garanti : 90 dage
  • Kasketter med stativer til automatisk eller manuel udskiftning af brugte hætter
  • Racket i 96 mikroplademønster for nemt at vælge kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kodning 2D stregkode
Hætteglas type Cryobank, Bank-It
Emballage 10 stativer á 96 stk./kasse
Til brug med (udstyr) 0,5mL og 1,0mL Cryobank og Bank-it Rør
Mængde 960
Produktlinje Nunc
Sterilitet Bestrålet
Type Lukning
Lukningsfarve Neutral