Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank og Bank-It™ Udskiftningshætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10135433
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. 10135433
Brand: Thermo Scientific™ 374019
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for at udskifte hætten uden forurening. Lukningerne leveres i stativer til manuel eller automatisk udskiftning.
Sørg for forureningsfri hætteudskiftning med Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank og Bank-it™ Hætter, som leveres i stativer til manuel eller automatisk udskiftning. Fås i naturlig, grøn, rød eller blå for forenklet prøvesporing.
Garanti : 90 dage
  • Kasketter med stativer til automatisk eller manuel udskiftning af brugte hætter
  • Racket i 96 mikroplademønster for nemt at vælge kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Rød
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Type Lukning
Kodning 2D stregkode
Hætteglas type Cryobank, Bank-It
Farve Red (Cap)
Emballage 10 stativer á 96 stk./kasse
nr. pr. pakke 96
nr. pr. sag 960
Til brug med (udstyr) 0,5mL og 1,0mL Cryobank og Bank-it Rør
Produktlinje Nunc