Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Containere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10428892
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
12,5 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1200
Pakke med 2400
Pakke med 30
Pakke med 800
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10428892 50 ml Pakke med 800
10578531 12,5 ml Pakke med 1000
10793133 20 ml Pakke med 2400
10242471 30 ml Pakke med 30
11301765 30 ml Pakke med 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10428892 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 536668
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar prøver sikkert ved brug Thermo Scientific™ Nunc™ Containere.
Opbevar prøver sikkert ved brug Thermo Scientific™ Nunc™ Containere. Nunc Labware Produkterne er fremstillet af høj renhed harpiks og støbt ved hjælp af vores state-of-the-art processer. Plast labware er et sikrere alternativ til glas uden at ofre nøjagtigheden.
Funktioner:
  • Transparent polystyren konstruktion
  • Alsidige beholdere lavet af højkvalitets harpiks
  • Snap-hætter fås til alle beholdere (medfølger ikke)
  • Ikke-steril (undtagen 561301)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder med skruelåg
Lukning inkluderet Nej
Materiale Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Lukketype Snap Cap
Farve Klar