Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Konisk rørstativ
Artikelnummer. 10314231
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10314231
Brand: Thermo Scientific™ 374179
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Monter de fleste centrifugerør i de tæthedstestede Thermo Scientific™ Nunc™ Konisk rørstativ.
Håndter og transporter 200mL centrifugerør i monteret Thermo Scientific™ Nunc™ Konisk rørstativ.
  • Indeholder 6 x 200mL koniske bundrør
  • Fremstillet i epoxybelagt stål
  • Genanvendelig og kan rengøres med alkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rørstativ
Oversigt Stativ til 200 ml koniske rør
Farve Blå
Holder Koniske rør, Rør (6 mm)
Materiale Epoxybelagt stål
Stillinger 6
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Mængde Hver
Diameter (metrisk) åbning 60 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 60 mm
Vis mere Vis mindre
Limited warranty period:
Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.