Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Kodede Cryobank Vial Systemer
Artikelnummer. p-4534269
Skift visning
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Klar
Rød
Emballagetype:
Sort Low Rack, 96/PK, 960/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve Emballagetype Pakningsstørrelse
12664526 Blå Sort Low Rack, 96/PK, 960/Cs. Pakke med 10
12684526 Rød Sort Low Rack, 96/PK, 960/Cs. Pakke med 10
12674526 Grøn Sort Low Rack, 96/PK, 960/Cs. Pakke med 10
10741224 Klar Sort Low Rack, 96/PK, 960/Cs. Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12664526 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 374025
Tag kryolagring til næste niveau med dette hætteglassystem med 2D stregkoderør i standard mikropladeformat stativer til bordbrug eller automatiserede applikationer.
Tag traditionel kryolagring til et nyt niveau, samtidig med at den tillader tættere opbevaring sammenlignet med standard kryobokse. Thermo Scientific™ Nunc™ Codede Cryobank Vial Systems har laserætsede 2D-stregkoder og standard mikroplade-formatstativer. Kompatible med hele serien af 2D-stregkodelæsere, afdækningsudstyr og mærkningsmuligheder kan Cryobank-rør bruges til manuel eller automatiseret opbevaring af biologiske prøver ned til dampfase flydende nitrogen. Cryobank-produkter opfylder førende certificeringskrav og fås i et volumenområde på 0,5 til 5,0 ml.
Sikker sporing
  • Permanent fastgjort, laserætset 2D-stregkode i bunden af røret gør det muligt at scanne og dekode hele racket på én gang uden at fjerne dem fra racket, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
  • Solid ét-stykke konstruktion eliminerer risikoen for, at etiketter falder af under kryogenisk opbevaring, hvilket bevarer identiteten af værdifuldt prøvemateriale
  • Udvalg af 2D-aflæsningsprodukter til at afkode individuelle rør eller komplette mikroplade-fodaftryksstativer; Læsere tillader fleksibel output til at lagre data i flere databaseformater
Overlegent lagringsformat
  • Cryobank-rør fås i pladsbevidste mikroplade-racks eller kan opbevares i traditionelle kryobokse, så du kan opbevare dit foretrukne lagringsformat
  • Mikropladeformatet er kompatibelt med dine eksisterende multikanals, manuelle pipetter og automatiseret væskehåndteringsudstyr
  • Unik anti-rotationsfunktion muliggør kompatibilitet med automatiseret aftagnings-/kondenseringsudstyr i enkelt-, 8-kanals eller fuld rack-muligheder for at imødekomme flere gennemstrømningskrav
  • TPE-pakningsformet polypropylen-hætte giver overlegen forsegling under høj- eller lavtemperaturopbevaring
  • Lavbindingsflade muliggør maksimal genvinding af lavkoncentrationsprøver
Certificeret til at opfylde dine opbevaringsbehov
  • CE-certificeret og overholder IATA-kravene til diagnostisk brug og transport
  • Certificeret DNAse/RNAse-fri (0,5/1,0 ml), ikke-pyrongenisk (LAL-test), ikke-toksisk (USP klasse VI-test)
  • Sterilitetssikringsniveau 10-6 for den mest følsomme prøveopbevaring
Streng kvalitetskontrol
  • 2D-stregkoder scannes for læsbarhed og kontrolleres mod en fuld database af tidligere stregkoder for at sikre, at der ikke findes dubletter på tværs af Cryobank-lagerrørets produktlinje
  • Lækagetestvalidering udføres under produktionsprocessen for at sikre, at prøvens integritet opretholdes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 0,5 ml
Emballagetype Sort Low Rack, 96/PK, 960/Cs.
Produktlinje Nunc
Stregkode 2D-stregkode
Lukningsmateriale Polypropylen
Mængde 960/Cs.
Hætteglas type Cryobank
Produkttype Kodet kryogenisk flaskesystem