Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Kodede Cryobank Vial Systemer
Beskrivelse
Tag traditionel kryolagring til næste niveau, mens du rummer tættere opbevaringskapacitet sammenlignet med standard kryobokse. Thermo Scientific™ Nunc™ Coded Cryobank Vial Systems har laser-ætsede 2D-stregkoder og standard mikropladeformat stativer. Kompatibel med hele serien af 2D stregkodelæsere, udstyr til afdækning/afdækning og mærkningsmuligheder, Cryobank-rør kan bruges til manuel eller automatiseret opbevaring af biologiske prøver ned til flydende nitrogen i dampfase. Cryobank-produkter opfylder førende certificeringskrav og fås i et volumenområde på 0,5 til 5,0 ml.
Sikker sporing
- Permanent fastgjort, laserætset 2D stregkode i bunden af røret giver dig mulighed for at scanne og afkode hele stativet på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
- Solid konstruktion i ét stykke eliminerer risikoen for, at etiketter falder af under kryogen opbevaring, hvilket bevarer identiteten af værdifuldt prøvemateriale
- Udvalg af 2D-læseprodukter til at afkode individuelle rør eller komplette mikropladefodaftryksstativer. Læsere tillader fleksibelt output til at gemme data i flere databaseformater
Overlegen lagringsformat
- Cryobank-rør er tilgængelige i rumbevidste mikropladeformatstativer eller kan opbevares i traditionelle kryobokse, der passer til dit foretrukne opbevaringsformat
- Mikropladeformatet er kompatibelt med dine eksisterende flerkanals manuelle pipetter og automatiseret væskehåndteringsudstyr
- Unik anti-rotationsfunktion tillader kompatibilitet med automatiseret afdæknings-/afdækningsudstyr i enkelt-, 8-kanals eller fuld rack-muligheder for at imødekomme flere gennemløbskrav
- TPE-pakning af polypropylenhætte giver overlegen forsegling under høj eller lav temperatur opbevaring
- Lav bindingsoverflade tillader maksimal genvinding af prøver med lav koncentration
Certificeret til at opfylde dine opbevaringsbehov
- Certificeret DNAse/RNAse fri (0,5/1,0 ml), ikke-pyrongen (LAL-test), ikke-toksisk (USP klasse VI test)
- Sterilitetssikkerhedsniveau 10-6 for den mest følsomme prøveopbevaring
Strenge kvalitetskontrol
- 2D-stregkoder scannes for læsbarhed og kontrolleres i forhold til en komplet database med tidligere stregkoder for at sikre, at der ikke er dubletter på tværs af Cryobank-opbevaringsrørets produktlinje
- Lækagetestvalidering udført under fremstillingsprocessen for at sikre, at prøvens integritet opretholdes
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Nunc Cryobank 2,0 ml, 2D, m/ låg, BC Rack |
| Lukningsfarve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Kodet Cryobank Vial System |
| Kodning | 2D stregkode |
| Hætteglas type | Cryobank |
| Farve | Klar |
| Emballage | 10 stativer á 48 stk./kasse |