Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Kodede Cryobank Vial Systemer
Beskrivelse
Tag traditionel kryolagring til et nyt niveau, samtidig med at den tillader tættere opbevaring sammenlignet med standard kryobokse. Thermo Scientific™ Nunc™ Codede Cryobank Vial Systems har laserætsede 2D-stregkoder og standard mikroplade-formatstativer. Kompatible med hele serien af 2D-stregkodelæsere, afdækningsudstyr og mærkningsmuligheder kan Cryobank-rør bruges til manuel eller automatiseret opbevaring af biologiske prøver ned til dampfase flydende nitrogen. Cryobank-produkter opfylder førende certificeringskrav og fås i et volumenområde på 0,5 til 5,0 ml.
Sikker sporing
- Permanent fastgjort, laserætset 2D-stregkode i bunden af røret gør det muligt at scanne og dekode hele racket på én gang uden at fjerne dem fra racket, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
- Solid ét-stykke konstruktion eliminerer risikoen for, at etiketter falder af under kryogenisk opbevaring, hvilket bevarer identiteten af værdifuldt prøvemateriale
- Udvalg af 2D-aflæsningsprodukter til at afkode individuelle rør eller komplette mikroplade-fodaftryksstativer; Læsere tillader fleksibel output til at lagre data i flere databaseformater
Overlegent lagringsformat
- Cryobank-rør fås i pladsbevidste mikroplade-racks eller kan opbevares i traditionelle kryobokse, så du kan opbevare dit foretrukne lagringsformat
- Mikropladeformatet er kompatibelt med dine eksisterende multikanals, manuelle pipetter og automatiseret væskehåndteringsudstyr
- Unik anti-rotationsfunktion muliggør kompatibilitet med automatiseret aftagnings-/kondenseringsudstyr i enkelt-, 8-kanals eller fuld rack-muligheder for at imødekomme flere gennemstrømningskrav
- TPE-pakningsformet polypropylen-hætte giver overlegen forsegling under høj- eller lavtemperaturopbevaring
- Lavbindingsflade muliggør maksimal genvinding af lavkoncentrationsprøver
Certificeret til at opfylde dine opbevaringsbehov
- CE-certificeret og overholder IATA-kravene til diagnostisk brug og transport
- Certificeret DNAse/RNAse-fri (0,5/1,0 ml), ikke-pyrongenisk (LAL-test), ikke-toksisk (USP klasse VI-test)
- Sterilitetssikringsniveau 10-6 for den mest følsomme prøveopbevaring
Streng kvalitetskontrol
- 2D-stregkoder scannes for læsbarhed og kontrolleres mod en fuld database af tidligere stregkoder for at sikre, at der ikke findes dubletter på tværs af Cryobank-lagerrørets produktlinje
- Lækagetestvalidering udføres under produktionsprocessen for at sikre, at prøvens integritet opretholdes
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klar |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 0,5 ml |
| Emballagetype | Sort Low Rack, 96/PK, 960/Cs. |
| Produktlinje | Nunc |
| Stregkode | 2D-stregkode |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Mængde | 960/Cs. |
| Hætteglas type | Cryobank |
| Produkttype | Kodet kryogenisk flaskesystem |