Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Centrifugeflaskeadaptere og puder
Artikelnummer. 10019010
Skift visning
Volumen:
200 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10019010 200 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 10019010 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 377585
På lager
Forøg laboratorieudstyrs funktionalitet med Thermo Scientific™ Nunc™ Centrifugeflaskeadaptere/-puder, som er tæthedstestet, passer til de fleste centrifuger og opfylder USP Klasse VI.
Forøg funktionaliteten af laboratorieudstyr med Thermo Scientific™ Nunc™ Centrifugeflaskeadaptere/-puder, som er tæthedstestet, passer til de fleste centrifuger og opfylder USP Klasse VI. Nunc produkterne er plast af høj kvalitet til brug i bioteknologiske, farmaceutiske og forskningslaboratorier samt til produktion af vacciner og diagnostiske kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Konisk
Produktlinje Nunc
Materiale Plast
Volumen 200 ml
Til brug med (udstyr) 200 mL rør
Oversigt Pude adapter, Nylon , Til 200mL rør
nr. pr. pakke 2 Pk.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår, er dette produkt garanteret fra den dato, vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter. Ansvarsfraskrivelse til intern forskningsbrugsbegrænsning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er tilknyttet denne erklæring.